Stampa…
2-Hydroxy-5-nitropyridine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Nitro-2-pyridinol
A13921.14 A13921.22
A13921.14EA 53.5 EUR
A13921.14 A13921.22
2-Hydroxy-5-nitropyridine ≥98%
2-Hydroxy-5-nitropyridine
Purity: 98+% CAS No.: 5418-51-9 Molecular Formula: C5H4N2O3 Formula Weight: 140.10 Melting Point: 188-191° Beilstein Reference: 120352
Formula: C₅H₄N₂O₃
Peso molecolare: 140,1 g/mol
Punto di ebollizione: 180…200 °C (0,2 mmHg)
Punto di fusione: 188…191 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006276
CAS Number: 5418-51-9
EINECS: 226-525-7