Stampa…
4-Nitropyridine-N-oxide ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
B21404.14 B21404.22
B21404.14EA 51.5 EUR
B21404.14 B21404.22
4-Nitropyridine-N-oxide ≥97%
4-Nitropyridine-N-oxide
Purity: 97% CAS No.: 1124-33-0 Molecular Formula: C5H4N2O3 Formula Weight: 140.10 Melting Point: 158-163° Beilstein Reference: 124331 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006206
Formula: C₅H₄N₂O₃
Punto di ebollizione: 397 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 158…163 °C
Densità: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006206
CAS Number: 1124-33-0
EINECS: 214-395-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III