Stampa…
4-Nitropyridine-N-oxide 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Nitropyridine N-oxide
128920050 128920250 128921000
ACRO128920050EA 23 EUR
ACRO128920050 ACRO128920250 ACRO128921000
4-Nitropyridine-N-oxide 97%
4-Nitropyridine-N-oxide
Formula: C₅H₄N₂O₃
Peso molecolare: 140.1 g/mol
Punto di ebollizione: 397 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 159…164 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006206
CAS Number: 1124-33-0
EINECS: 214-395-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Visualizza i codici
Appearance Yellow to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 164 °C
HPLC ≥96.0 %