2-Isobutyl-3-methoxypyrazine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 24683-00-9
Molecular Formula: C9H14N2O
Formula Weight: 166.22
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.49
MDL No.: MFCD00006128
Formula:
C₉H₁₄N₂O Punto di ebollizione: 237 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 107 °C Densità: 0,986 Flash Pt: 80 °C (176 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006128 CAS Number: 24683-00-9 EINECS: 246-402-1 |