Stampa…
2-Aminopyrazine
Fornitore: Cayman Chemical
Synonyms: Aminopyrazine, Pyrazin-2-amine
10007093-5 10007093-10 10007093-25 10007093-50
CAYM10007093-5EA 42.4 EUR
CAYM10007093-5 CAYM10007093-10 CAYM10007093-25 CAYM10007093-50
2-Aminopyrazine
2-Aminopyrazine
Formula: C₄H₅N₃
Peso molecolare: 95,1 g/mol
Punto di ebollizione: 203 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 117…120 °C
MDL Number: MFCD00006137
CAS Number: 5049-61-6
EINECS: 225-748-7