Stampa…
2-Aminopyrazine 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Aminopyrazine, Pyrazin-2-amine
A13052.06 A13052.14 A13052.18
A13052.06EA 41 EUR
A13052.06 A13052.14 A13052.18
2-Aminopyrazine 99%
2-Aminopyrazine
Purity: 99% CAS No.: 5049-61-6 Molecular Formula: C4H5N3 Formula Weight: 95.11 Melting Point: 118-121° Beilstein Reference: 107025
Formula: C₄H₅N₃
Peso molecolare: 95,1 g/mol
Punto di ebollizione: 203 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 118…121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006137
CAS Number: 5049-61-6
EINECS: 225-748-7