Stampa…
2-Aminopyrazine 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Aminopyrazine, Pyrazin-2-amine
104490100 104490500
ACRO104490100EA 62.9 EUR
ACRO104490100 ACRO104490500
2-Aminopyrazine 99+%
2-Aminopyrazine
Formula: C₄H₅N₃
Peso molecolare: 95,1 g/mol
Punto di ebollizione: 203 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 117…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006137
CAS Number: 5049-61-6
EINECS: 225-748-7
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 120 °C
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Hydroxyl value ≥150 mg KOH/g