Stampa…
2-Iodopyrazine 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H26244.03 H26244.06
H26244.03EA 51.7 EUR
H26244.03 H26244.06
2-Iodopyrazine 95%
2-Iodopyrazine
Purity: 95% CAS No.: 32111-21-0 Molecular Formula: C4H3IN2 Formula Weight: 205.98 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.655 Boiling Point: 109-110°/34mm MDL No.: MFCD01319019
Formula: C₄H₃IN₂
Punto di ebollizione: 109…110 °C (34 mmHg)
Densità: 2,086
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01319019
CAS Number: 32111-21-0