Pyrazine-2,3-dicarboxylic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 89-01-0
Molecular Formula: C6H4N2O4
Formula Weight: 168.11
Melting Point: ca 188° dec.
Beilstein Reference: 147982
Merck Reference: 14,7958
MDL No.: MFCD00006131
Formula:
C₆H₄N₂O₄ Punto di fusione: ∼ 188 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006131 CAS Number: 89-01-0 EINECS: 201-875-3 Merck Index: 14,7958 |