Stampa…
Pyrazine-2-carboxylic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Pyrazinecarboxylic acid, 2-Pyrazinecarboxylic Acid
A13363.14 A13363.22
A13363.14EA 31.6 EUR
A13363.14 A13363.22
Pyrazine-2-carboxylic acid ≥99%
Pyrazine-2-carboxylic acid
Purity: 99% CAS No.: 98-97-5 Molecular Formula: C5H4N2O2 Formula Weight: 124.10 Melting Point: ca 225° dec. Beilstein Reference: 112305 Merck Reference: 14,7959 MDL No.: MFCD00006130
Formula: C₅H₄N₂O₂
Peso molecolare: 124,1 g/mol
Punto di ebollizione: 313 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼ 225 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006130
CAS Number: 98-97-5
EINECS: 202-718-1
Merck Index: 14,7959