Stampa…
Pyrazine-2-carboxylic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
131710250 131711000
ACRO131710250EA 30.1 EUR
ACRO131710250 ACRO131711000
Pyrazine-2-carboxylic acid 99%
Pyrazine-2-carboxylic acid
Formula: C₅H₄N₂O₂
Punto di ebollizione: 313 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 222…225 °C
MDL Number: MFCD00006130
CAS Number: 98-97-5
EINECS: 202-718-1
Merck Index: 12,08143
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 222 to 225 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %