Stampa…
Blu metilene ≥82% (dye content), certified by the Biological Stain Commission, Sigma-Aldrich®
Fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
M9140-100G M9140-25G M9140-100G M9140-25G
M9140-100GEA 284 EUR
M9140-100G M9140-25G SIALM9140-100G SIALM9140-25G
Blu metilene ≥82% (dye content), certified by the Biological Stain Commission, Sigma-Aldrich®
Blu metilene
Formula: C₁₆H₁₈ClN₃S
Punto di fusione: 180 °C
Densità: 1,757 g/cm³ (22 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150008
CAS Number: 61-73-4
EINECS: 200-515-2
Merck Index: 12,06137
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35017596fb0e86cf2655162ff7484bd23f024fd2&vid=473fa74160fa88b754101b22669323bc131effca&prid=web&clid=SAPDAM