Blu metilene Reag. Ph. Eur., Supelco®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.59270.0010
1.59270.0100
1.59270.0010EA
32.8
EUR
1.59270.0010
1.59270.0100
Blu metilene Reag. Ph. Eur., Supelco®
Blu metilene
Formula:
C₁₆H₁₈ClN₃S Punto di fusione: 180 °C Densità: 1,757 g/cm³ (22 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00150008 CAS Number: 61-73-4 EINECS: 200-515-2 Merck Index: 12,06137 |
Solubility | 50 g/l (20 °C) |
Melting Point | 180 °C (decomposition) |
Molar Mass | 319.86 g/mol (anhydrous) |
Bulk Density | 400 - 600 kg/m3 |
pH | 3 (10 g/l, H2O, 20 °C) |