1,3-Propansultone 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
131420250
131420010
131421000
ACRO131420250EA
45
EUR
ACRO131420250
ACRO131420010
ACRO131421000
1,3-Propansultone 97%
1,3-Propansultone
Formula:
C₃H₆O₃S Punto di ebollizione: 180 °C (30 mmHg) Punto di fusione: 30…33 °C Densità: 1,392 g/cm³ Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005355 CAS Number: 1120-71-4 EINECS: 214-317-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Appearance | Colorless to white Low melting crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 28 to 33 °C |
GC | ≥96.0 % |