Tetrahydro-4H-pyran-4-one ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 29943-42-8
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Flash Point: 62°(144°F)
Refractive Index: 1.4530
Boiling Point: 165-167°
Beilstein Reference: 106463
MDL No.: MFCD00006581
Formula:
C₅H₈O₂ Punto di ebollizione: 165…167 °C Densità: 1,084 Flash Pt: 62 °C (144 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006581 CAS Number: 29943-42-8 EINECS: 249-967-2 |