Stampa…
2,6-Dimethyl-4-pyrone 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Dimethyl-4H-pyran-4-one, 2,6-Dimethyl-γ-pyrone
116740250 116741000
ACRO116740250EA 126 EUR
ACRO116740250 ACRO116741000
2,6-Dimethyl-4-pyrone 99%
2,6-Dimethyl-4-pyrone
Formula: C₇H₈O₂
Peso molecolare: 124,14 g/mol
Punto di ebollizione: 248…250 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 133…137 °C
Densità: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006579
CAS Number: 1004-36-0
EINECS: 213-719-1
Visualizza i codici
Appearance White to cream to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 132 to 137 °C
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Carbonyl compounds ≤0.01 % (as butyraldehyde)
Titrable acid ≤0.0008 meq/g
Butyl ether ≤0.2 % (GC)