Maltol ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-Hydroxy-2-methyl-γ-pyrone, Maltol, 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyranone, 3-Hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-one, 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone
Purity: 99%
CAS No.: 118-71-8
Molecular Formula: C6H6O3
Formula Weight: 126.11
Flash Point: 95°(203°F)
Melting Point: 161-165°
Boiling Point: 170°/100mm
Beilstein Reference: 112169
Merck Reference: 14,5713
MDL No.: MFCD00006578
Formula:
C₆H₆O₃ Peso molecolare: 126,11 g/mol Punto di ebollizione: 170 °C (100 mmHg) Punto di fusione: 161…165 °C Densità: 1,453 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 95 °C (203 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006578 CAS Number: 118-71-8 EINECS: 204-271-8 Merck Index: 14,5713 |