Solfuro di cobalto ≥99.5% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Cobalt (II) sulphide
13114.14
13114.22
13114.14EA
86
EUR
13114.14
13114.22
Solfuro di cobalto ≥99.5% (metals basis)
Solfuro di cobalto
Purity: 99.5%
CAS No.: 1317-42-6
Molecular Formula: CoS (generally Co6S5 and/or Co4S3)
Formula Weight: 91.00
Physical Form: -100 Mesh Powder
Odour: Odourless
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00016032
Formula:
CoS Peso molecolare: 91 g/mol Punto di fusione: >1116 °C Densità: 5,45 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016032 CAS Number: 1317-42-6 EINECS: 215-273-3 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,02511 |