Rhodium (III) acetylacetonate (≥25,2% Rh) ≥99.99% (metals basis), Premion®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 14284-92-5
Molecular Formula: C15H21O6Rh
Formula Weight: 400.23
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 263-264°
MDL No.: MFCD00083144
Formula:
C₁₅H₂₁O₆Rh Punto di fusione: 263…264 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00083144 CAS Number: 14284-92-5 EINECS: 238-192-5 |