Iron(III) acetylacetonate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₁₅H₂₁FeO₆ Punto di ebollizione: 100 °C (9,7513 mmHg) Punto di fusione: 180…183 °C Densità: 5,24 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00000020 CAS Number: 14024-18-1 EINECS: 237-853-5 |
Solubility | 1.7 g/l (20 °C) |
Melting Point | 180 - 183 °C |
Molar Mass | 353.17 g/mol |
Bulk Density | 500 kg/m3 |
Vapor Pressure | 2.6 hPa (110 °C) |
Density | 0.8 g/cm3 |
Synonyms | Tris(acetylacetonato)iron(III), Tris(2,4-pentanedionato)iron(III) |
Hill Formula | C15H21FeO6 |