Stampa…
Iron(III) acetylacetonate
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Tris(2,4-pentanedionato-O,O')iron (III), Ferric acetylacetonate, Iron (III) 2,4-pentanedionate, Iron (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O')
12534.22 12534.36
12534.22EA 48.8 EUR
12534.22 12534.36
Iron(III) acetylacetonate
Iron(III) acetylacetonate
CAS No.: 14024-18-1 Molecular Formula: C15H21FeO6 Formula Weight: 353.17 Physical Form: Powder Appearance: Dark red Melting Point: ca 183° dec. Beilstein Reference: 4157960 MDL No.: MFCD00000020
Formula: C₁₅H₂₁FeO₆
Peso molecolare: 353,18 g/mol
Punto di ebollizione: 100 °C (9,7513 mmHg)
Punto di fusione: ∼ 183 °C (dec.)
Densità: 5,24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000020
CAS Number: 14024-18-1
EINECS: 237-853-5