Stampa…
Iron(III) acetylacetonate 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Tris(2,4-pentanedionato-O,O')iron (III), Ferric acetylacetonate, Iron (III) 2,4-pentanedionate, Iron (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O')
119130250 119131000 119132500 119130010
ACRO119130250EA 26.2 EUR
ACRO119130250 ACRO119131000 ACRO119132500 ACRO119130010
Iron(III) acetylacetonate 99+%
Iron(III) acetylacetonate
Formula: C₁₅H₂₁FeO₆
Punto di ebollizione: 100 °C (9,7513 -rr)
Punto di fusione: 180…183 °C (dec.)
Densità: 5,24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000020
CAS Number: 14024-18-1
EINECS: 237-853-5
Visualizza i codici
Appearance Dark orange to dark red Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥99.0 %
HPLC ≥94 %