Platinum(II) acetylacetonate (≥48,0% Pt)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 15170-57-7
Molecular Formula: C10H14O4Pt
Formula Weight: 393.31
Physical Form: Needles
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 250-252°
MDL No.: MFCD00000028
Formula:
C₁₀H₁₄O₄Pt Punto di fusione: 250…252 °C Densità: ∼1 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000028 CAS Number: 15170-57-7 EINECS: 239-223-5 |