Stampa…
Platinum(II) acetylacetonate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Platinum (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Platinum (II) 2,4-pentanedionate, Bis(2,4-pentanedionato-O,O')platinum (II)
369350010 369350050 369350250
ACRO369350010EA 177 EUR
ACRO369350010 ACRO369350050 ACRO369350250
Platinum(II) acetylacetonate 98%
Platinum(II) acetylacetonate
Formula: C₁₀H₁₄O₄Pt
Peso molecolare: 393,3 g/mol
Punto di fusione: 250…252 °C
Densità: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000028
CAS Number: 15170-57-7
EINECS: 239-223-5
Visualizza i codici
Appearance Yellow to yellow-green Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (ex Pt)