Palladium(II) acetylacetonate (34,7% Pd)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
CAS No.: 14024-61-4
Molecular Formula: C10H14O4Pd
Formula Weight: 304.92
Physical Form: Powder
Appearance: Yellow to orange
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00000025
Carbonylation, oligomerization
Formula:
C₁₀H₁₄O₄Pd Punto di ebollizione: ∼190 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 210 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000025 CAS Number: 14024-61-4 EINECS: 237-859-8 |