Stampa…
Palladium(II) acetylacetonate (35% Pd)
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Palladium (II) 2,4-pentanedionate, Bis(2,4-pentanedionato-O,O')palladium (II), Palladium (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Palladium(II) 2,4-pentanedionate
197580010 197580050
ACRO197580010EA 108 EUR
ACRO197580010 ACRO197580050
Palladium(II) acetylacetonate (35% Pd)
Palladium(II) acetylacetonate
Formula: C₁₀H₁₄O₄Pd
Peso molecolare: 304,64 g/mol
Punto di ebollizione: ? 190 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 190 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000025
CAS Number: 14024-61-4
EINECS: 237-859-8
Visualizza i codici
Appearance Yellow to green Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 33.9 to 35.9 % (Pd)