Nickel(II) acetylacetonate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₁₀H₁₄NiO₄ Punto di ebollizione: 220 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 208 °C Densità: 1,455 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000024 CAS Number: 3264-82-2 EINECS: 221-875-7 Merck Index: 12,06584 |
Solubility | 4.8 g/l (20 °C) |
Melting Point | 208 °C |
Molar Mass | 256.91 g/mol |
Bulk Density | 470 kg/m3 |
Boiling Point | 220 - 235 °C (14 hPa) |
Vapor Pressure | 2.7 hPa (110 °C) |
Synonyms | Bis(acetylacetonato)nickel(II), Bis(2,4-pentanedionato) nickel(II) |
Hill Formula | C10H14NiO4 |