Cobalt(II) acetylacetonate
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
CAS No.: 14024-48-7
Molecular Formula: C10H14CoO4
Formula Weight: 257.14
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Blue/purple
Odour: Odourless
Melting Point: 165-170°
MDL No.: MFCD00000014
Formula:
C₁₀H₁₄CoO₄ Punto di fusione: 165…170 °C Densità: 0,83 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000014 CAS Number: 14024-48-7 EINECS: 237-855-6 |