Stampa…
Cobalt(II) acetylacetonate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
210640500 210642500
ACRO210640500EA 69 EUR
ACRO210640500 ACRO210642500
Cobalt(II) acetylacetonate 99%
Cobalt(II) acetylacetonate
Formula: C₁₀H₁₄CoO₄
Punto di fusione: 165…170 °C
Densità: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000014
CAS Number: 14024-48-7
EINECS: 237-855-6
Visualizza i codici
Appearance Purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 98.5 to 101.5 % (ex Co)