Stampa…
Palladium(II) oxide hydrogenation catalyst, per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07107.0001 8.07107.8500
8.07107.0001EA 375 EUR
8.07107.0001 8.07107.8500
Palladium(II) oxide hydrogenation catalyst, per sintesi, Sigma-Aldrich®
Palladium(II) oxide
Formula: OPd
Punto di fusione: 870 °C
Densità: 8,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011172
CAS Number: 1314-08-5
EINECS: 215-218-3
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07125
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 122.42 g/mol
Hill Formula OPd
Chemical Formula PdO