Stampa…
Rhodium(III) iodide (≥20,8% Rh) ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
11029.01 11029.03 11029.06
11029.01EA 134 EUR
11029.01 11029.03 11029.06
Rhodium(III) iodide (≥20,8% Rh) ≥99.9% (metals basis)
Rhodium(III) iodide
Purity: 99.9% CAS No.: 15492-38-3 Molecular Formula: RhI3 Formula Weight: 483.62 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Black Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016311
Formula: I₃Rh
Peso molecolare: 483,62 g/mol
Punto di ebollizione: 100 °C (1013 hPa)
Densità: 6,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016311
CAS Number: 15492-38-3
EINECS: 239-521-5