Stampa…
Iron(III) fluoride, anidro ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
11487.09 11487.18
11487.09EA 44.5 EUR
11487.09 11487.18
Iron(III) fluoride, anidro ≥97%
Formula: F₃Fe
Punto di fusione: >1000 °C (subl.)
Densità: 3,87
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011012
CAS Number: 7783-50-8
EINECS: 232-002-4
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 14,4022