Stampa…
Iron(II) fluoride, anidro 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
11486.09 11486.18
11486.09EA 83.1 EUR
11486.09 11486.18
Iron(II) fluoride, anidro 98%
Iron(II) fluoride
Purity: 98% CAS No.: 7789-28-8 Molecular Formula: FeF2 Formula Weight: 93.84 Physical Form: Powder Density: 4.09 Appearance: White Melting Point: 1000° subl. Merck Reference: 14,4045 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00016093
Formula: F₂Fe
Punto di ebollizione: 1100 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: >1000 °C (subl.)
Densità: 4,09
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016093
CAS Number: 7789-28-8
EINECS: 232-155-7
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 14,4045