Carbonato di cobalto ≥99.5% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.5%
CAS No.: 513-79-1
Molecular Formula: CoCO3
Formula Weight: 118.94
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 4.13
Melting Point: dec.
Merck Reference: 14,2436
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010940
Formula:
CCoO₃ Punto di fusione: Dec. Densità: 4,13 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010940 CAS Number: 513-79-1 EINECS: 208-169-4 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,2436 |