Stampa…
Manganese(III) acetylacetonate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
343980050 343980250 343981000
ACRO343980050EA 17.4 EUR
ACRO343980050 ACRO343980250 ACRO343981000
Manganese(III) acetylacetonate 97%
Manganese(III) acetylacetonate
Formula: C₁₅H₂₁MnO₆
Punto di fusione: 160 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000023
CAS Number: 14284-89-0
EINECS: 238-188-3
Visualizza i codici
Appearance Black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥96 %