Stampa…
Manganese (II) acetylacetonate
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Bis(2,4-pentanedionato-O,O')manganese (II), Manganese (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Manganese(II) bis(acetylacetonate), Manganese (II) 2,4-pentanedionate
A18762.36 A18762.22 A18762.14
A18762.36EA 227 EUR
A18762.36 A18762.22 A18762.14
Manganese (II) acetylacetonate
Manganese (II) acetylacetonate
CAS No.: 14024-58-9 Molecular Formula: Mn(C5H7O2)2 Formula Weight: 253.16 Melting Point: 260-262° dec. MDL No.: MFCD00000022
Formula: C₁₀H₁₄MnO₄
Peso molecolare: 253,16 g/mol
Punto di fusione: 260…262 °C (dec.)
Densità: 1,60
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000022
CAS Number: 14024-58-9
EINECS: 237-858-2