Stampa…
Chromium(III) acetylacetonate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Tris(2,4-pentanedionato-O,O')chromium (III), Chromium (III) 2,4-pentanedionate, Chromium (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O')
192130050 192131000 192135000
ACRO192130050EA 23.1 EUR
ACRO192130050 ACRO192131000 ACRO192135000
Chromium(III) acetylacetonate 97%
Chromium(III) acetylacetonate
Formula: C₁₅H₂₁CrO₆
Peso molecolare: 349,32 g/mol
Punto di ebollizione: 340 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 212 °C
Densità: 1,266 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000015
CAS Number: 21679-31-2
EINECS: 244-526-0
Visualizza i codici
Appearance Brown to purple Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Assay 14.4 to 15.3 % (Cr)