Stampa…
Triossido di molibdeno ≥99.5%, Puriss. p.a., Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Attenzione
69850-100G 69850-500G
69850-100GEA 115.41 EUR
69850-100G 69850-500G
Triossido di molibdeno ≥99.5%, Puriss. p.a., Fluka™
Triossido di molibdeno
Formula: MoO₃
Punto di ebollizione: 1,155 °C
Punto di fusione: 795 °C
Densità: 4,70 g/cm³ (21 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003469
CAS Number: 1313-27-5
EINECS: 215-204-7
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06261
Visualizza i codici
Assay Min. 99.8 %
Colour of the solution complying
Turbidity of solution Max. 5.5 NTU
Calcium (Ca) Max. 20 ppm
Cadmium (Cd) Max. 10 ppm
Cobalt (Co) Max. 20 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 20 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 10 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 20 ppm
Lead (Pb) Max. 20 ppm
Zinc (Zn) Max. 20 ppm
Chloride (Cl) Max. 20 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 50 ppm
Ammonium (NH₄) Max. 50 ppm