Triossido di molibdeno per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
Formula:
MoO₃ Punto di ebollizione: 1155 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 795 °C Densità: 4,69 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003469 CAS Number: 1313-27-5 EINECS: 215-204-7 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,06261 |
Solubility | 0.5 g/l (20 °C) |
Melting Point | 795 °C |
Molar Mass | 143.94 g/mol |
Bulk Density | 1200 kg/m3 |
Boiling Point | 1155 °C |
Density | 4.70 g/cm3 (26 °C) |