Triossido di molibdeno ≥99.95% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Anidride molibdica, Molibdeno (VI) ossido
Purity: 99.95%
CAS No.: 1313-27-5
Molecular Formula: MoO3
Formula Weight: 143.94
Physical Form: Sublimed Powder
Density: 4.692
Appearance: White to grey
Odour: Odourless
Melting Point: 795°
Boiling Point: 1155° subl.
Merck Reference: 14,6239
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00003469
Formula:
MoO₃ Peso molecolare: 143,94 g/mol Punto di ebollizione: 1155 °C (subl.) Punto di fusione: 795 °C Densità: 4,692 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003469 CAS Number: 1313-27-5 EINECS: 215-204-7 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6239 |