Stampa…
Triossido di molibdeno 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Anidride molibdica, Molibdeno (VI) ossido
206361000 206365000
ACRO206361000EA 63.8 EUR
ACRO206361000 ACRO206365000
Triossido di molibdeno 99+%
Triossido di molibdeno
Formula: MoO₃
Peso molecolare: 143,94 g/mol
Punto di ebollizione: 1155 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 795 °C
Densità: 4,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003469
CAS Number: 1313-27-5
EINECS: 215-204-7
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06261
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to green to grey Powder
Assay ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
PO4, AsO4, SiO4 (as PO4) ≤0.002 %
Ammonium (NH4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm