Stampa…
Molybdenum dioxide ≥99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
48117.14 48117.22
48117.14EA 50.5 EUR
48117.14 48117.22
Molybdenum dioxide ≥99% (metals basis)
Molybdenum dioxide
Purity: 99% CAS No.: 18868-43-4 Molecular Formula: MoO2 Formula Weight: 127.94 Physical Form: Powder Density: 6.47 Appearance: Brown to black Odour: Odourless MDL No.: MFCD00014223
Formula: MoO₂
Peso molecolare: 127.94 g/mol
Punto di ebollizione: 1207…1307 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 770…795 °C
Densità: 6.47
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014223
CAS Number: 18868-43-4
EINECS: 242-637-9