Stampa…
Molybdenum pentachloride ≥99.6% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
11832.06 11832.18 11832.30 11832.A1
11832.06EA 32.1 EUR
11832.06 11832.18 11832.30 11832.A1
Molybdenum pentachloride ≥99.6% (metals basis)
Molybdenum pentachloride
Purity: 99.6% CAS No.: 10241-05-1 Molecular Formula: MoCl5 Formula Weight: 273.24 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Black Odour: Pungent Melting Point: 194° UN No.: 2508 MDL No.: MFCD00003467
Formula: Cl₅Mo
Peso molecolare: 273,2 g/mol
Punto di ebollizione: 268 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 194 °C
Densità: 2,928 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003467
CAS Number: 10241-05-1
EINECS: 233-575-3
UN: 2508
ADR: 8,III