Stampa…
Molybdenum pentachloride 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
197080100 197081000
ACRO197080100EA 53.6 EUR
ACRO197080100 ACRO197081000
Molybdenum pentachloride 95%
Molybdenum pentachloride
Formula: Cl₅Mo
Peso molecolare: 273,2 g/mol
Punto di ebollizione: 268 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 194 °C
Densità: 2,928 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003467
CAS Number: 10241-05-1
EINECS: 233-575-3
UN: 2508
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Blue to green-black to black Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥94 %