Tungsten(IV) carbide ≥99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 12070-12-1
Molecular Formula: WC
Formula Weight: 195.86
Physical Form: -100+270 Mesh Powder
Density: 15.63
Melting Point: 2870°
Merck Reference: 14,9815
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011464
Formula:
CW Punto di ebollizione: 6000 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 2870 °C Densità: 15,63 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011464 CAS Number: 12070-12-1 EINECS: 235-123-0 UN: 3178 ADR: 4.1,III Merck Index: 14,9815 |