Tungsten carbide ≥99.5% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
41665.18
41665.30
41665.18EA
191
EUR
41665.18
41665.30
Tungsten carbide ≥99.5% (metals basis)
Tungsten carbide
Purity: 99.5%
CAS No.: 12070-13-2
Molecular Formula: CW2
Formula Weight: 379.71
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 17.15
Appearance: Black
Melting Point: ≈2800°
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00801036
Formula:
CW₂ Punto di ebollizione: 6000 °C (1013 hPa) Punto di fusione: ∼2800 °C Densità: 17,15 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00801036 CAS Number: 12070-13-2 EINECS: 235-124-6 UN: 3178 ADR: 4.1,III |