Stampa…
Vanadium carbide 99 Metals basis
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
12141.14 12141.22
12141.14EA 66.3 EUR
12141.14 12141.22
Vanadium carbide 99 Metals basis
Vanadium carbide
Purity: 99% CAS No.: 12070-10-9 Molecular Formula: VC (VC0.88 by X-Ray) Formula Weight: 62.95 Physical Form: -325 Mesh Powder Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00049698
Formula: CV
Peso molecolare: 62.95 g/mol
Punto di ebollizione: 3900
Punto di fusione: 2810
Densità: 5.77 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049698
CAS Number: 12070-10-9
EINECS: 235-122-5
UN: 3178
ADR: 4.1 III