Tantalum carbide ≥99.5% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.5%
CAS No.: 12070-06-3
Molecular Formula: TaC
Formula Weight: 192.96
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 13.9
Appearance: Grey to black
Odour: Odourless
Melting Point: 3880°
Boiling Point: 5500°
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011255
Formula:
CTa Punto di ebollizione: 5500 °C Punto di fusione: 3880 °C Densità: 13,9 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011255 CAS Number: 12070-06-3 EINECS: 235-118-3 UN: 3178 ADR: 4.1,III |