Titanium(IV) oxide anatase ≥99.7% (metals basis), nanopowder
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Pigment White 6, Titanium dioxide anatase, Anatase
Formula:
TiO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011269 CAS Number: 1317-70-0 EINECS: 215-280-1 Merck Index: 14,9472 |