Titanium carbide, nanopowder
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 12070-08-5
Molecular Formula: CTi
Formula Weight: 59.91
Physical Form: 30-50nm APS Powder, S.A. 35-45m2/g
Density: 4.93
Appearance: Black
Melting Point: ca 3140°
Boiling Point: 4820°
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011268
Formula:
CTi Punto di ebollizione: 4820 °C Punto di fusione: ∼ 3140 °C Densità: 4,93 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011268 CAS Number: 12070-08-5 EINECS: 235-120-4 UN: 3178 ADR: 4.1,III |